24233
Diclorometano
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF, ≥99% (GC)
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., NF
contiene
10-60 ppm amylene as stabilizer
Limite di esplosione
22 %
Impurezze
residual solvents, complies
≤0.0001% free chlorine (Cl)
≤0.001% carbon tetrachloride (GC)
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.005% trichloromethane (GC)
≤0.02% methanol (GC)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
≤2.0% ethanol (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤20 ppm
Indice di rifrazione
n20/D 1.423-1.425
n20/D 1.424 (lit.)
P. eboll.
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.318-1.322 g/mL at 25 °C
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
complies for identity (IR)
complies for reaction against H2SO4
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
The article number 24233-4X2.5L-R will be discontinued. Please order the single bottle 24233-2.5L-R which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 24233-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 24233-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 24233-6X1L-R will be discontinued. Please order the single bottle 24233-1L-R which is physically identical with the same exact specifications.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash