230197
Triethylsilane
99%
Sinonimo/i:
NSC 93579, Triethylhydrosilane, Triethylsilicon hydride
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. eboll.
107-108 °C (lit.)
Densità
0.728 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[SiH](CC)CC
InChI
1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
AQRLNPVMDITEJU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Synthesis of a spiro-oxindole blocker of Nav1.7 for the treatment of pain
- Redox initiated cationic polymerization
- Beckmann rearrangement of cyclododecanone oxime
- Regioselective reductive coupling of enones and allenes
Catalyst reactivation after catalyst polymerization of styrene
Studies involving the prediction of organosilicon flash points
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
21.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-6 °C