226815
Silver bromide
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder, crystals or chunks
Punto di fusione
432 °C (lit.)
Densità
6.473 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Ag]
InChI
1S/Ag.BrH/h;1H/q+1;/p-1
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3