Documenti
401072
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) bromide
≥98%
Sinonimo/i:
Bismuth tribromide, Tribromobismuthine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BiBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: bismuth
Densità
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Bi](Br)Br
InChI
1S/Bi.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Catalyzes the formation of cyclic carbonates, which are important precursors for polycarbonates and other polymeric materials.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Le Boisselier, V. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 95-95 (1997)
Rui Meng et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(21), 5480-5488 (2019-02-17)
A comprehensive study unveiling the impact of heterovalent doping with Bi3+ on the structural, semiconductive, and photoluminescent properties of a single crystal of lead halide perovskites (CH3 NH3 PbBr3 ) is presented. As indicated by single-crystal XRD, a perfect cubic