221988
Ammonium thiocyanate
ACS reagent, ≥97.5%
Sinonimo/i:
Ammonium rhodanide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5%
Stato
crystals
Impurezze
≤0.004 meq/g I2 consumers
≤0.005% insolubles
Residuo alla calcinazione
≤0.025%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 5% in H2O)
Punto di fusione
152-154 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤3 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Substituted 2-aminothiazole derivatives by reacting with -halo ketone carbonyls in the presence of N-methylimidazole.5
- Thiiranes from corresponding oxiranes in the presence of lithium tetrafluoroborate.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?