431354
Ammonium thiocyanate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ammonium rhodanide
Descrizione
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
crystals
Impurezze
≤0.004 meq/g I2 consumers
≤0.005% insolubles
Residuo alla calcinazione
≤0.025%
pH
4.5-6.0
Punto di fusione
152-154 °C (lit.)
Solubilità
water: 76.1 g/L at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤3 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
Stringa SMILE
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Graphitic carbon nitride.[5]
- Three-dimensional nitrogen and sulfur co-doped graphene frameworks (N/S-GFs).[6]
- Substituted 2-aminothiazole derivatives by reacting with α-halo ketone carbonyls in the presence of N-methylimidazole.[7]
- Thiiranes from corresponding oxiranes in the presence of LiBF4.[8]
- 1,2,4-triazole-3-thiones by a multi-component reaction with benzohydrazide acid and acid chloride in the absence of solvent.[9]
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)