Documenti
21074
Sigma-Aldrich
Cloruro di calcio
purum, drying agent, dehydrated, granulated, ≥97.0% (KT)
About This Item
Formula condensata:
CaCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.98
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.55
Grado
drying agent
purum
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97.0% (KT)
Forma fisica
chunks or granules
Qualità
granulated
Impurezze
≤3% water
Dimensione particelle
1-6 mm
Punto di fusione
772 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Calcium chloride may be used for the preparation of self-supporting β-lactoglobulin gels. It was employed as an electrolyte to investigate the reduction of zirconium dioxide pellets by electro-deoxidation.
Avvertenza
may contain powder and some dark grey granules
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Gelation of β-Lactoglobulin: Effects of Sodium Chloride and Calcium Chloride on the Rheological and Structural Properties of Gels.Gelation of β-Lactoglobulin: Effects of Sodium Chloride and Calcium Chloride on the Rheological and Structural Properties of Gels.
Mulvihill DM and Kinsella JE.
Journal of Food Science, 53(1), 231-236 (1988)
Electrochemical deoxidation of solid zirconium dioxide in molten calcium chloride.
Mohandas KS and Fray DJ.
Metall. Mater. Trans. B, 40(5), 685-699 (2009)