32301
Ammonio acetato
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
<0.001 hPa
Saggio
≥98%
Stato
solid
Impurezze
≤0.005% KMnO4 red. matter (as O)
≤2% water (Karl Fischer)
≤5 mg/kg heavy metals (as Pb)
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
pH
6.7-7.3 (25 °C, 5% in water)
Punto di fusione
110-112 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤2 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤2 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤50 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤2 ppm
Zn: ≤2 ppm
Stringa SMILE
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?