Documenti fondamentali
NIST978A
Argento nitrato
NIST® SRM® 978a
Sinonimo/i:
Sale d’argento dell’acido nitrico
About This Item
Formula condensata:
AgNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.8 (vs air)
Purezza isotopica
 107Ag
 108Ag
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 0.25 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
212 °C (dec.) (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This Standard Reference Material (SRM) is certifed for use as an assay and isotopic standard. It has been prepared form high purity silver metal and high purity nitric acid. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 978A_cert
SRM 978A_SDS
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Ag-107 and Ag-109
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Argento nitrato c(AgNO3) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Supelco
1.09081
Argento nitrato
Argento nitrato for 1000 ml, c(AgNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Supelco
1.09990
Argento nitrato
Argento nitrato ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
S6506
Argento nitrato
Argento nitrato c(AgNO3) = 1 mol/l (1 N), Titripur®
Supelco
1.09080
Argento nitrato