Y0001460
Acetylsalicylic acid for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acetylsalicylic acid, 2-Acetoxybenzoic acid, O-Acetylsalicylic acid, ASA, Aspirin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
aspirin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
134-136 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
482.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
250 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)