Documenti fondamentali
8.18731
Sigma-Aldrich
Salicylic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Salicylic acid, 2-Hydroxybenzoic acid
Scegli un formato
100 G
CHF 23.50
1 KG
CHF 61.80
50 KG
CHF 856.00
CHF 23.50
Spedizione prevista il21 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 23.50
1 KG
CHF 61.80
50 KG
CHF 856.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
200-712-3
NACRES:
NA.22
CHF 23.50
Spedizione prevista il21 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<1 hPa ( 100 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (acidimetric)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
500 °C
Potenza
1250-1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
tecniche
tissue culture: suitable
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
P. ebollizione
211 °C/1013 hPa
Punto di fusione
157-159 °C
Temp. transizione
flash point 157 °C
Solubilità
water: 2 g/L at 20 °C
Densità
1.443 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
400‑500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[O-]c1c(cccc1)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Salicylic Acid and Water Stress: Investigates the impact of salicylic acid on the morphophysiology and essential oil profile of Eryngium foetidum under water stress conditions, highlighting its role in enhancing plant resilience and secondary metabolite production (Santos et al., 2024).
  • Salicylic Acid in Plant Defense: Focuses on the usage of salicylic acid as an elicitor to boost the production of withanolides and phenolic acids in Withania somnifera, demonstrating its efficacy in improving secondary metabolite yield in plant biotechnological applications (Halder and Ghosh, 2024).
  • Salicylic Acid in Natural Deep Eutectic Solvents: Describes the application of natural deep eutectic solvents containing salicylic acid for forming aqueous biphasic systems, presenting a novel method for drug extraction and highlighting its potential in pharmaceutical manufacturing (Ghaffari et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5