A5376
Acetylsalicylic acid
≥99.0%
Sinonimo/i:
2-Acetoxybenzoic acid, O-Acetylsalicylic acid, ASA, Aspirin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
powder
Colore
white
pKa (25 °C)
3.5
Punto di fusione
134-136 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 10 mg/mL at 37 °C(lit.)
H2O: 3 mg/mL at 25 °C(lit.)
ethanol: 50 mg/mL
aqueous base: decomposes
ε (coefficiente d’estinzione)
190 at 298 nm in aqueous base at 1 mM
409 at 231 nm in aqueous base at 1 mM
466 at 230 nm in aqueous acid at 1 mM
68 at 278 nm in aqueous acid at 1 mM
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ITGA2B(3674) , ITGB3(3690) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
482.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
250 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?