Hello. You may access the COA on the product detail page by entering the lot number of the product you received in the "Certificate of Analysis" field under the 'Documentation' section. If you are unable to find the COA for your lot, please request product documentation through the Customer Support portal (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support).
Y0000705
Mirtazapine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
mirtazapine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
InChI
1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
I would like to know the product expiration date but I can't find at website. Lot # 125M4716V
1 answer-