107425
Nicotinic hydrazide
97%
Sinonimo/i:
Nicotinic acid hydrazide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
159-161 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 50 mg/mL
Stringa SMILE
NNC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
KFUSANSHCADHNJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3