1444241
USP
Mirtazapine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,4,10,14b-Tetrahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-1(2H)-one, 1-Oxomirtazapine
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
mirtazapine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
N21C(c3c(cccc3)Cc4c2nccc4)C(=O)N(CC1)C
InChI
1S/C17H17N3O/c1-19-9-10-20-15(17(19)21)14-7-3-2-5-12(14)11-13-6-4-8-18-16(13)20/h2-8,15H,9-11H2,1H3
NWXITVQAKIFZLZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Mirtazapine Orally Disintegrating Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)