Y0000336
Thiamazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methimazole, 1-Methyl-2-imidazolethiol, 2-Mercapto-1-methylimidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
thiamazole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
144-147 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1C=CNC1=S
InChI
1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TPO(7173)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)