M50834
1-Methylimidazole
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
N-Methylimidazole
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Tensione di vapore
0.4 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
977 °F
Limite di esplosione
15.7 %
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. eboll.
198 °C (lit.)
Punto di fusione
−6 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Copper(I)/ABNO-Catalyzed Aerobic Alcohol Oxidation: Alleviating Steric and Electronic Constraints of Cu/TEMPO Catalyst Systems
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter