Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 44.30 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 217.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.23
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
244-854-4
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=[c]1[n](cc[n]1C(=O)OCC)C
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-3-11-7(10)9-5-4-8(2)6(9)12/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
CFOYWRHIYXMDOT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Carbimazole is a pro-drug of methimazole that is an inhibitor of thyroid enzyme thyroperoxidase.
Carbimazole is a pro-drug of methimazole that is an inhibitor of thyroid enzyme thyroperoxidase. Carbimazole is used to treat hyperthyroidism. Also, carbimazole induces phosphorylation of eukaryotic elongation factor eEF2.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| form powder | form - | form - | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbimazole
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?