Documenti fondamentali
S3259
Sigma-Aldrich
Solvent Blue 37
practical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H16N3Na3O11S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
711.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Grado
practical grade
Stringa SMILE
Oc1cc(Nc2ccccc2)c3c(cccc3c1N=Nc4cc(cc5cc(cc(O)c45)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
InChI
1S/C26H19N3O11S3.3Na/c30-21-12-17(42(35,36)37)10-14-9-16(41(32,33)34)11-20(24(14)21)28-29-26-18-7-4-8-23(43(38,39)40)25(18)19(13-22(26)31)27-15-5-2-1-3-6-15;;;/h1-13,27,30-31H,(H,32,33,34)(H,35,36,37)(H,38,39,40);;;/q;3*+1/p-3
LONJZSVIJVYVID-UHFFFAOYSA-K
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)