Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 305.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H34O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.49
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥98% (TLC)
CHF 305.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
5β-Pregnan-3α-ol-20-one,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]C12CCC3C4CCC(C(C)=O)C4(C)CCC3C1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23H,4-12H2,1-3H3
InChI key
AURFZBICLPNKBZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
Biochem/physiol Actions
5β-Pregnan-3α-ol-20-one or pregnanolone is a neurosteroid that acts as a positive allosteric modulator (PAMs) of γ-aminobutyric acid A receptors (GABAARs). It mediates anti-convulsive, anxiolytic and sedative effects. Pregnanolone inhibits γ-aminobutyric acid C receptor (GABAC) receptor-based response and favors GABAA receptor-mediated currents.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% | description ≥98% | description ≥97% |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder, crystals or chunks |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient |
| Gene Information rat ... Gabra2(29706) | Gene Information human ... SERPINA6(866) | Gene Information - | Gene Information - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?