PHR3302
Acido 3-acetamido-5-ammino-2,4,6-triiodobenzoico
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Acido 3-(acetilammino)-5-ammino-2,4,6-triiodobenzoico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1184027
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H7I3N2O3/c1-2(15)14-8-5(11)3(9(16)17)4(10)7(13)6(8)12/h13H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
XCNHOBHCZBIGJP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)