C5423
Clenbuterol hydrochloride
≥95% (TLC), powder, β2-adrenoceptor agonist
Sinonimo/i:
4-Amino-α-(t-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Clenbuterol hydrochloride, ≥95%
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
OPXKTCUYRHXSBK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB2(154)
Applicazioni
- as an agonist for β-adrenergic receptor (β-AR) from chick skeletal muscle
- to induce hypertrophic effects in masseter, digastric, and temporalis muscles of rat
- as a reference β-agonist standard in tandem mass spectrometry(MS-MS)
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostra di piùIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.