PHR2620
4-Chlorobenzophenone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
4-Chlorobenzophenone, (4-Chlorophenyl)phenylmethanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1112467
Famiglia di API
cetirizine
Forma fisica
crystals
Confezionamento
pkg of 50 mg
P. eboll.
195-196 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
74-76 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
UGVRJVHOJNYEHR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)