Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
20 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1490.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cetirizine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(N3CCN(CC3)CCOCC(=O)OCC)c2ccccc2
InChI
1S/C23H29ClN2O3/c1-2-29-22(27)18-28-17-16-25-12-14-26(15-13-25)23(19-6-4-3-5-7-19)20-8-10-21(24)11-9-20/h3-11,23H,2,12-18H2,1H3
InChI key
ASHQTVRYHSZGQY-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency USP | agency traceable to USP 1102930 | agency USP | agency USP |
| API family cetirizine | API family cetirizine | API family cetirizine | API family cetirizine |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?