C25007
4-Chlorobenzophenone
99%
Sinonimo/i:
(4-Chlorophenyl)phenylmethanone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
195-196 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
74-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
UGVRJVHOJNYEHR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3