PHR1373
Etanolo
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1012768
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
683 °F
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Confezionamento
ampule of 5x1.2 mL
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
P. eboll.
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Densità
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.