Documenti fondamentali
PHL89799
Stachydrine chloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Cadabine hydrochloride
Scegli un formato
25 MG
CHF 283.00
CHF 283.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 283.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 283.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.[N+]1(C(CCC1)C(=O)[O-])(C)C
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2)5-3-4-6(8)7(9)10;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H
DUNMULOWUUIQIL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)