H5777
(±)-Huperzine A
synthetic, ≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
(±)-Selagine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C1/C2CC3=C(C=CC(=O)N3)C1(N)CC(C)=C2
InChI
1S/C15H18N2O/c1-3-11-10-6-9(2)8-15(11,16)12-4-5-14(18)17-13(12)7-10/h3-6,10H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,18)/b11-3+
ZRJBHWIHUMBLCN-QDEBKDIKSA-N
Informazioni sul gene
human ... BCHE(590)
rat ... Ache(83817)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Resistenza chim/fis
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges