Documenti fondamentali
PHL89254
Nordihydrocapsaicin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
7-Methyl N-vanillyloctanamide
Scegli un formato
10 MG
CHF 595.00
CHF 595.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 595.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H27NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 595.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(Cc1cc(c(cc1)O)OC)C(=O)CCCCCC(C)C
InChI
1S/C17H27NO3/c1-13(2)7-5-4-6-8-17(20)18-12-14-9-10-15(19)16(11-14)21-3/h9-11,13,19H,4-8,12H2,1-3H3,(H,18,20)
VQEONGKQWIFHMN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Dihydrocapsiate analytical standard
Supelco
05088
Dihydrocapsiate
Capsaicin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000671
Capsaicin
Capsaicin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1091108
Capsaicin
Capsaicin phyproof® Reference Substance
PHL89520
Capsaicin
Neoandrographolide analytical standard
Supelco
49879
Neoandrographolide
Capsaicin from Capsicum sp., ≥50% (HPLC)
Sigma-Aldrich
21750
Capsaicin