Documenti fondamentali
05088
Supelco
Dihydrocapsiate
analytical standard
Sinonimo/i:
(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl 8-methylnonanoate, 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl 8-methylnonanoate, DCT, Vanillyl 8-methylnonanoate
Scegli un formato
25 MG
CHF 319.00
CHF 319.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 319.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H28O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.41
Beilstein:
7931830
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 319.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Condizioni di stoccaggio
under inert gas
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=C(OC)C=C(COC(CCCCCCC(C)C)=O)C=C1
InChI
1S/C18H28O4/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(20)22-13-15-10-11-16(19)17(12-15)21-3/h10-12,14,19H,4-9,13H2,1-3H3
RBCYRZPENADQGZ-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)