Documenti fondamentali
O8208
Sigma-Aldrich
Orcinol monohydrate
97%
Sinonimo/i:
3,5-Dihydroxytoluene, 5-Methylresorcinol
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3-1,3-(OH)2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.15
Beilstein:
1071903
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
97%
P. ebollizione
290 °C (lit.)
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for sugars.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Smadar Shulami et al.
The Journal of biological chemistry, 289(37), 25957-25975 (2014-07-30)
Geobacillus stearothermophilus T-6 produces a single extracellular xylanase (Xyn10A) capable of producing short, decorated xylo-oligosaccharides from the naturally branched polysaccharide, xylan. Gel retardation assays indicated that the master negative regulator, XylR, binds specifically to xylR operators in the promoters of