447420
Orcinol
97%
Sinonimo/i:
5-Methylresorcinol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
106-112 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4,8-9H,1H3
OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Orcinol-containing azacryptands for use in optical amplifiers and light-emitting devices.
- Ternary co-crystal with 4,4′-bipyridine.
- Low-density carbon aerogels in the presence of formaldehyde.
- PEG-orcinol coumarins with potent tyrosinase inhibitory activity.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3