Documenti fondamentali
8.20933
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxytoluene
for synthesis
Sinonimo/i:
3,5-Dihydroxytoluene, 5-Methylresorcinol, Orcinol
Scegli un formato
2 G
CHF 33.20
5 G
CHF 36.90
25 G
CHF 95.30
100 G
CHF 219.00
CHF 33.20
0 disponibili a magazzino
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 G
CHF 33.20
5 G
CHF 36.90
25 G
CHF 95.30
100 G
CHF 219.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
207-984-2
NACRES:
NA.22
CHF 33.20
0 disponibili a magazzino
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
powder
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
147 °C/7 hPa
Punto di fusione
109 °C
Temp. transizione
flash point 159 °C
Solubilità
80 g/L
Stringa SMILE
Oc1cc(cc(c1)C)O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4,8-9H,1H3
OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 4.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3