382051
4-Hydroxy-3-methoxycinnamaldehyde
98%
Sinonimo/i:
Coniferyl aldehyde
Saggio
98%
P. ebollizione
175 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
80-82 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
COc1cc(\C=C\C=O)ccc1O
InChI
1S/C10H10O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-7,12H,1H3/b3-2+
DKZBBWMURDFHNE-NSCUHMNNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)