NIST973
Acido borico
NIST® SRM® 973, acidimetric standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.6 mmHg ( 20 °C)
Confezionamento
pkg of 100 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 973_cert
SRM 973_SDS
Altre note
Boric Acid
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1