C8027
Copper(II) sulfate pentahydrate
BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Sinonimo/i:
Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
7.3 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98%
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Punto di fusione
110 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- as an additive in trace element solution preparation in solid glucose minimal media
- as a component of adamsII solution in Pneumococcal media
- in the preparation of alginate gel for drug encapsulation
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Importance and uses of copper in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO), cell cultures