Aqueous solutions between pH 2 - 6, stored as single-use aliquots at -70 °C, are stable for at least 6 months. Please see the link below to review the product data sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/345/899/n3014pis.pdf
N3014
β-Dinucleotide nicotinamide adenina
suitable for cell culture, ≥96.5% (HPLC), ≥96.5% (spectrophotometric assay), from yeast
Sinonimo/i:
β-DPN, β-NAD, Coenzima 1, Cozimasi, DPN, NAD, Nadide, Nucleotide difosfopiridina
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
yeast
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (HPLC)
≥96.5% (spectrophotometric assay)
Stato
powder
PM
Mw 663.43 g/mol
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤3% Acetone
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
Applicazioni
- Sistema di sensori enzimatici spettroelettrochimici per il rilevamento dell'acetaldeide nel vino. Questo studio esplora lo sviluppo di un nuovo sistema di sensori che utilizza l'idrato di β-nicotinammide adenina dinucleotide per rilevare l'acetaldeide nel vino, migliorando l'accuratezza del controllo di qualità del vino (Ibáñez et al., 2022).
- Screening dell'inibitore della lattato deidrogenasi da composti bioattivi in prodotti naturali mediante tecniche di microanalisi con approccio elettroforetico. La ricerca utilizza l'idrato di β-nicotinammide adenina dinucleotide per selezionare potenziali inibitori della lattato deidrogenasi, che potrebbero portare a nuovi agenti terapeutici per malattie come il cancro (Li et al., 2021).
- Alleviando lo stress metabolico, la combinazione di NAD(+) e NADPH offre una maggiore neuroprotezione nei modelli di ictus ischemico. La ricerca evidenzia gli effetti neuroprotettivi di NAD+ e NADPH in modelli di ictus, sottolineando le potenziali applicazioni terapeutiche del β-nicotinammide adenina dinucleotide idrato nella neuroprotezione (Huang et al., 2018).
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
I would like to know, how much stable is this drug once I dilute the drug ( Beta nicotinamide adenine dinucleotide hydrate, N3014-5g) in PBS or H2O. Can I store this drug at -20 degrees once I make the solution? and for how long? can i freeze thaw it?
1 answer-