Vai a
N7381
β-Dinucleotide nicotinamide adenina
greener alternative
Grade AA-1
Sinonimo/i:
β-DPN, β-NAD, Coenzima 1, Cozimasi, DPN, NAD, Nadide, Nucleotide difosfopiridina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
12 x 600 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 260.00
12 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 350.00
20 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 483.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H27N7O14P2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
663.43 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
39200202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
MDL number:
Biological source:
yeast
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
CHF 260.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
yeast
Quality Segment
type
Grade AA-1
form
powder
IVD
not for in vitro diagnostic use
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white to off-white
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products that adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. Beta-Nicotinamide adenine dinucleotide is a bio-derived redox cofactor that works together with enzymes as part of a biocatalyst system. It can be efficiently recycled in many reactions, enabling selective oxidations while reducing waste and supporting greener, more sustainable chemical processes. Click here for more information.
βIl dinucleotide -nicotinammide adenina (β-NAD) è una biomolecola che si trova ovunque contenente un acido adenilico e un gruppo nicotinammide-5′-ribonucleotide tenuti legati da un ponte pirofosfato. In complessi NAD+ le interazioni enzima-cofattore sono perfettamente conservate.
Application
β-Il dinucleotide idrato della Nicotinamide adenina è stato usato come additivo in piastre di agar cioccolato per la crescita di Haemophilus influenzae .
Biochem/physiol Actions
Accettore di elettroni
β-Il dinucleotide Nicotinammide adenina (β-NAD) è un portatore di elettroni e un cofattore, con una presenza significativa in processi ossido-riduttivi catalizzati da enzimi e molti processi genetici. Il NAD oscilla fra le forme (NAD+) ossidato e (NADH) ridotto per mantenere un equilibrio redox necessario per la crescita cellulare continuata. NAD fa anche parte del catabolismo microbico. β-NAD agisce da substrato per vari enzimi in vari processi cellulari.
Packaging
Confezionato in base al peso solido.
Preparation Note
Prodotto per fermentazione.
Other Notes
Questa è la forma comune del NAD.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N1511N3014N8285
biological source
yeast
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
yeast
biological source
yeast
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)