N5535
Niacinamide
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
Nicotinamide, Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Saggio
98.5-101.5% dry basis
Forma fisica
crystals
Colore
white
Punto di fusione
128-131 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PARP1(142) , SIRT2(22933)
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component of islet maturation culture media
- to induce differentiation of insulin secreting cells
- to compare its preclinical effectiveness with that of progesterone
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)