Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 423.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nicotinamide
manufacturer/tradename
USP
mp
128-131 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Also used to prepare standard, Niacin standard solution, standard niacinamide stock solution, and sample solution for assay, performance, and strength analysis according to the given below monographs and general chapters of United States Pharmacopeia (USP):
- Niacinamide
- Niacinamide Tablets
- Niacinamide Injection
- 〈441〉 Niacin or Niacinamide Assay
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description meets USP testing specifications | description ≥98.5% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format - | format neat |
| agency USP | agency USP/NF, meets USP testing specifications | agency - | agency - |
| API family nicotinamide | API family - | API family - | API family nicotinamide |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Niacinamide
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?