N0600000
Nicotinamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nicotinamide
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Punto di fusione
128-131 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Nicotinamide belongs to the group of water-soluble B vitamins. It is generally formed from nicotinic acid (vitamin B3). It is available in food products and is utilized for the treatment of pellagra, psoriasis, schizophrenia, and type I diabetes. It is also known for its anti-inflammatory activity.[1][2]
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)