M2178
Mycoplasma agar base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.8±0.2 (25 °C)
applicazioni
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
Compatibilità
mycoplasma
Applicazioni
Componenti
Beef heart, infusion, 250.00
Peptic digest of animal tissue, 10.00
Sodium chloride, 5.00
Agar, 15.00
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.