1.46311
FREY Liquid Medium
for mycoplasma, suitable for sterility testing, pkg of 100 mL (in 125 mL plastic bottle with screw cap)
Sinonimo/i:
Mycoplasma Broth, Mycoplasma Liquid Medium, FREY Broth
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.7
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
6 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 100 mL (in 125 mL plastic bottle with screw cap)
pH
7.8 ( in H2O)
applicazioni
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
mycoplasma (avian)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Ready-to-use convenience as no further preparation steps are required.
- Pharmaceutical products such as Biopharmaceuticals, Vaccines, Cell cultures, and Virus cultures.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2