M1850000
Metronidazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
metronidazole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
159-161 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)