PHR2165
Metronidazole Impurity F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-(2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy)ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
metronidazole
Forma fisica
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C8H13N3O4/c1-7-9-6-8(11(13)14)10(7)2-4-15-5-3-12/h6,12H,2-5H2,1H3
UGPDZGBXWBKFMT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)