PHR1052
Metronidazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
MTZ, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 603
traceable to Ph. Eur. M1850000
traceable to USP 1442009
Famiglia di API
metronidazole
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
159-161 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Metronidazole is a 5-nitroimidazole derivative that is an effective agent against the diseases caused by anaerobic protozoa and bacteria. It is known to exert radio-sensitizing impact on hypoxic tumour cells.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?