H46805
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
≥96.5% purity, powder
Sinonimo/i:
Lawsone, Natural Orange 6
About This Item
Prodotti consigliati
product name
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Colore
faint yellow to dark yellow, and Faint Orange to Dark Orange
Punto di fusione
192-195 °C (dec.) (lit.)
λmax
452 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
CSFWPUWCSPOLJW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?