420120
Juglone
A highly selective cell-permeable, irreversible inhibitor of PPlases (peptidyl-prolyl cis/trans isomerases of the parvulin family).
Sinonimo/i:
Juglone, 5-Hydroxy-1,4-naphthlenedione, 5-Hydroxy- p-naphthoquinone
Descrizione
Merck USA index - 14, 5269
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1c2c(ccc1)C(=O)C=CC2=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-7-4-5-9(13)10-6(7)2-1-3-8(10)12/h1-5,12H
KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PPlases (peptidyl-prolyl cis/trans isomerases of the parvulin family)
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Hennig, L., et al. 1998. Biochemistry37, 5953.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3