Documenti fondamentali
8.20032
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1,3-hexanediol
(mixture of DL-and meso-form) for synthesis
Sinonimo/i:
2-Ethyl-1,3-hexanediol, Ethylhexylene glycol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(OH)CH(C2H5)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
202-377-9
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
340 °C (DIN 51794)
Potenza
5170 mg/kg LD50, oral (Rat)
Indice di rifrazione
n22/589 1.4530
P. ebollizione
241-249 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-40 °C
Temp. transizione
flash point 136 °C
Solubilità
42 g/L
Densità
0.94 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(C(CO)CC)CCC
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-8(10)7(4-2)6-9/h7-10H,3-6H2,1-2H3
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.940 - 0.942
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
276.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
136 °C - closed cup