Documenti fondamentali
F0763
Sigma-Aldrich
Fura 2 pentapotassium salt
≥80% purity, powder
Scegli un formato
1 MG
CHF 807.00
CHF 807.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 807.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H22K5N3O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
831.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
CHF 807.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Fura 2 pentapotassium salt, ≥80%
Livello qualitativo
Saggio
≥80%
Stato
powder
Colore
yellow
Solubilità
1 M NaOH: 10 mg/mL
εmax
24-37 at 363 nm (pH 7.2)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].Cc1ccc(N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c(OCCOc2cc3cc(oc3cc2N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)-c4ncc(o4)C([O-])=O)c1
InChI
1S/C29H27N3O14.5K/c1-15-2-3-17(31(11-24(33)34)12-25(35)36)20(6-15)43-4-5-44-21-7-16-8-22(28-30-10-23(46-28)29(41)42)45-19(16)9-18(21)32(13-26(37)38)14-27(39)40;;;;;/h2-3,6-10H,4-5,11-14H2,1H3,(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42);;;;;/q;5*+1/p-5
HQKWBBCTCLUGSX-UHFFFAOYSA-I
Descrizione generale
Fura 2 pentapotassium salt (fura-2) is a fluorescent ratiometric Ca2+ dye.[1][2] Fura 2 pentapotassium salt (fura-2) helps to estimate the level of cytosolic Ca(2+) by determining the emission found at 510 nm after alternating excitation at 340 nm and 380 nm (F340/F380 ratio).[1] Hence, it is considered as the standard for quantitative intracellular calcium measurements.[2]
Applicazioni
Cell impermeable fluorescent probe for Ca2+.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)